Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse IL-1α; Flex Set, Bead E4
Determines mouse reactivity
Marca: BD 560157
Includes: Mouse IL-1α; Standard; Mouse IL-1α; PE Detection Reagent; Mouse IL-1α; Capture Bead E4
Descrizione
The BD CBA Mouse IL-1α Flex Set is a bead-based immunoassay capable of measuring mouse interleukin-1α (IL-1α) in serum and cell culture supernatant samples. Mouse reactivity was determined by testing samples with the BD CBA Mouse IL-1α Flex Set.
- Reactivity: QC Tested: Mouse
- Bead Position: E4
- Limit of Detection: 0.8pg/mL
Specifica
IL-1alpha | |
Mouse IL-1a, standard, Mouse IL-1a, PE detection reagent, Mouse IL-1a, capture bead E4 | |
4°C | |
Mouse IL-1alpha flex set (bead E4) |
Mouse | |
100 Tests | |
Flow Cytometry |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse IL-1
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one