Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse IL-17A; Flex Set, Bead C5
Determines mouse reactivity by testing samples with BD CBA Mouse IL-17A Flex Set
Marca: BD 560283
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04000kg
Includes: Mouse IL-17A; Standard; Mouse IL-17A; PE Detection Reagent; Mouse IL-17A; Capture Bead C5
Descrizione
The BD CBA Mouse IL-17A Flex Set is a bead-based immunoassay capable of measuring mouse IL-17A in serum and cell culture supernatant samples
- Reactivity: QC Tested: Mouse
- Bead Position: C5
- Limit of detection is 0.95pg/mL
With BD CBA Mouse/Rat soluble protein master buffer kit (Cat. No. 558266, 100 tests, or 558267, 500 tests), a flow cytometer, and the FCAP Array™ software
Specifica
IL-17A | |
Mouse IL-17A, standard, Mouse IL-17A, PE detection reagent, Mouse IL-17A, capture bead C5 | |
4°C | |
Mouse IL-17A flex set (bead C5) |
Mouse | |
100 Tests | |
Flow Cytometry |
Sicurezza e movimentazione
- BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse IL-17A Flex Set
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: CMIT/MIT
Research use only