Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse IL-4; Flex Set, Bead A7
For detecting mouse interleukins in seum and cell culture
Marca: BD 558298
407.67 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Mouse IL-4; Standard; Mouse IL-4; PE Detection Reagent; Mouse IL-4; Capture Bead A7
Descrizione
The BD CBA Mouse IL-4 Flex Set is a bead-based immunoassay capable of measuring mouse interleukin-4 (IL-4) in serum and cell culture supernatant samples. Mouse reactivity was determined by testing samples with the BD CBA Mouse IL-4 Flex Set.
- Reactivity: Mouse
- Capture Bead and PE Detection Reagent components formulated to a 50x concentration for multiplex use
- Standard component is lyophilized
- When reconstituted in 4.0mL assay diluent, standard has a protein concentration of 2500pg/mL
- Must be used in conjunction with a BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flow cytometer, FCAP Array™ Software
Specifica
IL-4 | |
Mouse IL-4, standard, Mouse IL-4, PE detection reagent, Mouse IL-4, capture bead A7 | |
Serum, Cell Culture Supernatant | |
Flow Cytometry |
Mouse | |
100 Tests | |
4°C | |
Mouse IL-4 flex set (bead A7) |
Sicurezza e movimentazione
- Mouse IL-4 Flex Set
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: CMIT/MIT