Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse TNF; Flex Set, Bead C8
For detection of mouse tumor necrosis factor in serum and cell culture supernatant samples
Marca: BD 558299
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Includes: Mouse TNF; Standard; Mouse TNF; PE Detection Reagent; Mouse TNF; Capture Bead C8
Descrizione
The BD CBA Mouse TNF Flex Set is a bead-based immunoassay capable of measuring mouse tumor necrosis factor (TNF) in serum and cell culture supernatant samples. Mouse and rat reactivity was determined by testing samples with the BD CBA Mouse TNF Flex Set. For quantitation of rat TNF, we recommend the BD™ CBA Rat TNF Flex Set (Cat. No. 558309).
- Reactivity: Mouse and Rat
- Capture Bead and PE Detection Reagent components formulated to a 50x concentration for multiplex use
- Standard component is lyophilized
- When reconstituted in 4.0mL assay diluent, standard has a protein concentration of 2500pg/mL
- Must be used in conjunction with a BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flow cytometer, FCAP Array™ Software
Applications:
Flow cytometry
Specifica
TNF | |
Mouse TNF, standard, Mouse TNF, PE detection reagent, Mouse TNF, capture bead C8 | |
Serum, Cell Culture Supernatant | |
Flow Cytometry |
Mouse | |
100 Tests | |
4°C | |
Mouse TNF flex set (bead C8) |
Sicurezza e movimentazione
- MS TNF CBA FLEX SET 100TST C8
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 5-chloro-2-methyl-4-isoyhiazolin-3-one
Research Use Only