Learn More
BD Cytometric Bead Array Human MCP-1 Standard
Useful as a standard control with the CBA Human MCP-1 Flex Set
Marca:  BD 558467
Codice prodotto. 15899408
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Contains lyophilized recombinant human monocyte chemoattractant protein-1
  • When reconstituted in 0.4mL assay diluent, has a protein concentration of 25,000pg/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
100 Tests
Flow cytometry
25000pg/mL
0.2mL
Technical data sheet
Cytometric Ab Control Standards
RUO
4°C
Lyophilized
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Human MCP-1 Standard
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: CMIT/MIT