Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Antibiotic Medium 2
For determining antibiotic potency by the microbiological assay technique
Marca:  BD 227020
Codice prodotto. 11712864
  • 264.00€ / 500g
Spedizione stimata: 29-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Penassay Seed Agar Microbiological assay of antibiotics
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
AOAC, USP
Dehydrated
Antibiotic Medium
Penassay base Agar Microbiological assay of Antibiotics
500 g
2°C to 8°C
Antibiotic Medium 2
Beef extract 1.5g/L, Yeast extract 3g/L, Peptone 6g/L, Agar 15g/L
Bottle