missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: CIN Agar Base, Modified
Click to view available options
:
Yersinia Selective Agar Base (CIN Agar Base, Modified); 500g
Descrizione
Order Info
Prices are for units of one each unless otherwise specified.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | <30°C |
| Forma | Dehydrated |
| Tipo di media | Yersinia selective Agar base (CIN Agar base, modified) |
| Product Type | Agar |
| Formulazione | Peptone 17g/L, Proteose Peptone 3g/L, Yeast extract 2g/L, Mannitol 20g/L, Sodium Pyruvate 2g/L, Sodium Chloride 1g/L, Magnesium Sulfate Heptahydrate 10mg/L, Sodium Desoxycholate 0.5g/L, Sodium Cholate 0.5g/L, Irgasan™ 4mg/L, Agar 13.5g/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolation of Yersinia entero-colitica from a variety of clinical and nonclinical specimens |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Quantità | 500 g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto