Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Agar granulare
Per l'uso come agente solidificante per i terreni di coltura. Terreni di coltura disidratati BD Difco™: L'agar granulare è attentamente monitorato per risposta colturale, solubilità e temperatura di gelificazione.
Brand: BD 214530
Additional Details : CAS : 9002-18-0 Peso : 0.54000kg
Description
Applications:
- Solidifying agent for culture media
- Granulated
Specifications
ISO/DIS, 11014 | |
Agar | |
Usi batteriologici generici | |
500 g |
0.015 | |
Granuli disidratati | |
Contenitore |