Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Marine Broth 2216
Codice prodotto. 11753513
Click to view available options
:
Marine Broth 2216; 500g
Codice prodotto. 11753513
Marca: BD 279110
Edge
Cultivates heterotrophic marine bacteria. BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Marine Broth 2216 has a shelf life of 1825 days.
  • Dehydrated
  • Culture Media
  • Marine Broth 2216
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Content And Storage Refrigerato
Forma Disidratato
Tipo di media Marine Broth 2216
Product Type Microbiology Media
Formulazione Peptone 5 g/l, estratto di lievito 1 g/l, citrato ferrico 0.1 g/l, cloruro di sodio 19.45 g/l, cloruro di magnesio 5.9 g/l, solfato di magnesio 3.24 g/l, cloruro di calcio 1.8 g/l, cloruro di potassio 0.55 g/l, bicarbonato di sodio 0.16 g/l, bromuro di potassio 0.08 g/l, stronzio
Da utilizzare con (applicazione) Coltivazione di batteri eterotrofi in acqua marina
Tipo di imballaggio Flacone
Quantità 500 g
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: calcium chloride