Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: TCBS Agar Thiosulfate-Citrate-Bile-Sucrose Agar
For selective isolation and cultivation of V. cholerae and other enteropathogenic vibrios
Marca: BD 265020
Descrizione
TCBS is the primary plating medium universally used for the selective isolation of vibrios that cause cholera, diarrhea and food poisoning. It was developed by Kobayashi et al.4, who modified the selective medium of Nakanishi.5 The combination
of alkaline peptone water and TCBS Agar is used in many procedures for the isolation of V. cholerae and other Vibrio species from feces.
Specifica
ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, ISO, MCM9, SMWW | |
Dehydrated | |
Agar | |
Isolation of Cholera vibrios and Vibrio parahaemolyticus | |
500 g |
<30°C | |
Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose (TCBS) Agar | |
Yeast extract 5g/L, Proteose Peptone No. 3 10g/L, Sodium Citrate 10g/L, Sodium Thiosulfate 10g/L, Oxgall 8g/L, Saccharose 20g/L, Sodium Chloride 10g/L, Ferric Ammonium Citrate 1g/L, Bromthymol blue 0.04g/L, Thymol blue 0.04g/L, Agar 15g/L | |
Bottle |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: oxgall, ferric ammonium citrate