Learn More
BD ELISA Set
Click to view available options
Sufficiente per:
5 Plates of 96-well
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
- Capture Antibody: Purified anti-human C5b-9 (250X)
- Detection Antibody: Biotin anti-human C5b-9 (250X)
- Enzyme Reagent: Streptavidin-horseradish peroxidase conjugate (SAv-HRP) (250X)
- Standards: Human C5b-9 Standard (5 vials)
- Allows flexible assay design to fit individual laboratory needs
- Immunoassay is calibrated against purified Cobra Venom-Factor activated human serum
- Immunoassay with different sensitivity and dynamic range
ELISA
Specifica
Specifica
| Product Type | Human C5b-9 ELISA set |
| Sufficiente per | 5 Plates of 96-well |
| Da utilizzare con (applicazione) | To develop ELISA for natural C5b-9 in Serum, Plasma and other biological samples |
| Contenuto kit | Biotin anti-Human C5b-9 (250X) (detection) Antibody, Human C5b-9 Standard (5 vials) (standard), Instruction/analysis certificate, Purified anti-Human C5b-9 (250X) (capture) Antibody, Streptavidin-HRP Conjugate (250X) |
| Quantità | 5 Plates |
| Requisiti di stoccaggio | 4°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Human C5b-9 ELISA Set
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: cmit/mit