Learn More
BD FoxP3 Staining Kit
High performance reagent kit for detection of human FoxP3 positive regulatory T cells
1500.00€
Includes: PE/Alexa Fluor™ 647/ Alexa Fluor 488, FoxP3, CD4, CD25, Buffer set
Codice del prodotto | Marca | Coniugato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Coniugato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15829958
|
BD
560131 |
Alexa Fluor 488 |
1500.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15839958
|
BD
560132 |
Alexa Fluor 647 |
1500.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15849958
|
BD
560133 |
PE |
1500.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Complementing antibody conjugates buffer system fixes and permeabilizes cells in easy, simple steps
- Components are sufficient for 100 tests
- Clone: M-A251, RPA-T4, 259D/C7
- Isotype: mouse IgG1, IgG1, κ, IgG1, κ
Flow Cytometry