Learn More
BD BV480 Mouse Anti-Human CD3
CD3ε is expressed on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. BD Horizon™ BV480 Mouse Anti-Human CD3 plays a central role in signal transduction during antigen recognition. The UCHT1 antibody stains both surface and intracellular CD3ε unlike the other CD3 clone, HIT3a, that stains only extracellular CD3ε
236.00€ - 735.00€
Specifica
Product Type | BV480 Mouse Anti-Human CD3 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
Cross-reattività | QC Testing: Human |
Forma | BV480 |
Volume del campione | 5 μL |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15814809
|
BD
566166 |
25 Tests |
236.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15834749
|
BD
566105 |
100 Tests |
735.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With an Ex Max of 436nm and Em Max at 478nm, BD Horizon™ BV480 can be excited by the violet laser and detected in the BD Horizon™ BV510 (525/40nm) filter set
- BV480 has less spillover into the BV605 detector and, in general, is brighter than BV510
Specifica
BV480 Mouse Anti-Human CD3 | |
QC Testing: Human | |
5 μL | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide |
Flow Cytometry | |
BV480 | |
Store undiluted at 4°C |