Learn More
BD Jurkat Cell Lysate
Convenient to use and useful control for western blotting application
Marca:  BD 611451
204.37 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15815939
  • 205.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Source is rich in endogenously expressed proteins
  • Provided in denatured format allowing for immediate loading onto SDS-PAGE gel
  • Storage buffer: SDS-PAGE buffer (62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% b-mercaptoethanol, 0.003% bromophenol blue, 5% glycerol)
  • Concentration: 1mg/mL
Routinely tested western blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Western Blot
500 μg
Human
-20°C
T-cell Leukemia
1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
1 mg/mL
Titolo del prodotto
BD Jurkat Cell Lysate > 500μg