Learn More
BD Luer-Lok™ Disposable Syringes without Needles
Codice prodotto. p-186823
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
30 mL
Graduazioni:
1 mL
Tipo di collegamento:
Luer Lock
Dimensione della confezione:
pezzi 56
Codice prodotto. 13530360
Marca: BD 302832
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
PrecisionGlide™ and Yale™ disposable and reusable needles are available
  • Supplied with tip shield
  • All syringes are for general purposes
  • 14-827-52 control syringe
  • Slip tip, Luer-Lok™ tip/cap available separately
Syringes with two capacities listed are dual scale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Graduazioni 1 mL
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Volume (sistema metrico) 30 mL
Tipo di collegamento Luer Lock