Learn More
BD Medical™ BD Micro-Fine™ Insulin Syringe
Codice prodotto. 13161931
Click to view available options
Calibro dell'ago:
29 G
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 13161931
Marca: BD Medical™ 324892
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specially lubricated for less painful injections. BD Medical™ BD Micro-Fine™ Insulin Syringe are also specially beveled for maximum comfort.
  • Beveled and lubricated for comfort
  • Color-differentiated for easy identification
  • Made with surgical steel
  • Undergo a 100% inspection to maintain high quality
  • Non-toxic, contain no pyrogens and contain NO latex
Specifica
Materiale Surgical Stainless Steel
Calibro dell'ago 29 G
Diametro (sistema metrico) esterno 0.33 mm
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Monouso Single-use
Quantità 200/Pk.
Volume (sistema metrico) 0.5 mL