Learn More
BD Mouse TCR V β Screening Panel
Monoclonal antibodies for T-cell receptors recognition
Marca:  BD 557004
Codice prodotto. 15898808
  • 1340.00€ / 1 set
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Recognizes mouse VΒ 2, 3, 4, 5.1 and 5.2, 6, 7, 8.1 and 8.2, 8.3, 9, 10b, 11, 12, 13, 14, and 17a T-cell receptors
  • Consists of 15 pre-diluted FITC-conjugated monoclonal antibodies
  • One 1mL vial of each antibody, sufficient reagents for 50 tests
  • Used at 20 microliters per 106 cells for immunofluorescent staining
  • Recommended multicolor staining to distinguish T lymphocytes from non-T cells
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
FITC