Learn More
BD Mouse Th17/Treg Phenotyping Kit
Simultaneously view TH17 and regulatory T cells in mouse model systems
Marca:  BD 560767
Codice prodotto. 15810479
  • 940.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: CD4 PerCP-Cy5.5, IL-17A PE, Foxp3 Alexa Fluor 647 antibody cocktail, Foxp3 Buffer Set, BD GolgiStop Protein Transport Inhibitor
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Provide a simple solution for measurement of multiple cytokines or transcriptions factors from a single sample using multicolor flow cytometry
  • Allow for staining of surface CD4 along with intracellular factors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 Kit
Offerte speciali
For research use only. Not for diagnostic or therapeutic procedures.