Learn More
BD OptEIA™ Assay Diluent
A buffered protein solution containing fetal bovine serum that is intended for use in BD OptEIA ELISA Sets
Marca: BD 555213
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.99000kg
Descrizione
- Serves as a blocking agent for ELISA plates
- Serves as a diluent for ELISA standards/samples
- Used during the preparation of the Working Detector described in specific BD OptEIA ELISA Set protocols
Specifica
Immunoreagent Assay Diluent | |
500 mL | |
ELISA | |
4°C |
Sicurezza e movimentazione
- assay dilutent
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one