Learn More
BD Port-A-Cul™ Anaerobic Collection and Transport Systems
Versatile—use for fluid, tissue, or swab specimens
33.85€ - 690.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Product Type | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Product Type | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17182846
|
BD
221602 |
To maintain the viability of anaerobic, facultative and aerobic microorganisms during transport from the patient to the laboratory | Port-A-Cul™ Transport Jar | Sterile |
690.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17362331
|
BD
221609 |
Used for transport of fluid specimens | Port-A-Cul™ Vial | Sterile |
91.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17342331
|
BD
221607 |
To maintain the viability of anaerobic, facultative and aerobic microorganisms during transport from the patient to the laboratory | Port-A-Cul™ Tube | Sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17332331
|
BD
221606 |
To maintain the viability of anaerobic, facultative and aerobic microorganisms during transport from the patient to the laboratory | Port-A-Cul™ Tube | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17352331
|
BD
221608 |
To maintain the viability of anaerobic, facultative and aerobic microorganisms during transport from the patient to the laboratory | Port-A-Cul™ Vial | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Collect and maintain specimens at 20° to 25°C for up to 72 hours
- Ensure aerobic, anaerobic, microaerophilic or facultative microorganism viability during transport from patient to laboratory (including Campylobacter jejuni)
- Reduced medium formulated to protect oxygen-sensitive microbes
- Media contain an indicator that continuously monitors the reduced media status
- Collect specimen on a swab, as a fluid, or as a tissue specimen
- Available as tube system (capacity 11mL), jar system (capacity 20mL), or vial system (capacity 5mL)
- Sterile Package contains either one tube and two polyester-tipped wooden swabs, one vial or one jar
- Screw-cap jar is 3 in. tall and has a 1 in.-wide mouth; not for use with fluids
- Fluid Collection Kit contains one sterile-packaged vial containing media and a 5cc syringe with a 22-gauge needle and Luer-Lok™ closure
Specifica
10 Pk. | |
20°C to 25°C |