Learn More
BD Vetrini per controllo QC
Codice prodotto. 11732964
Click to view available options
Quantità:
50 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 11732964
Marca: BD 231401
Per la valutazione e il controllo della qualità di reagenti e tecniche per colorazioni di Gram. Il vetrino per colorazioni di Gram BD Difco™ BBL™ consente valutazioni semplici.
  • Formato del vetrino
  • Per valutazioni: reagenti per colorazioni di Gram 
  • 50 vetrini
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 30 °C
Quantità 50 Pk.