Learn More
BD Voges Proskauer A Reagent Dropper
Click to view available options
Quantità:
50 Pack
Unit Size:
pezzi 50
Description
To perform tests, squeeze the dropper to crush the ampule. Invert the dropper for convenient drop-by-drop dispensing.
- Dropper contains one-day supply of reagent or stain, hermetically sealed inside an ampule
- Strict quality controls assure uniformity and accuracy
Specifications
Specifications
| Tipo | Reagent/Stain Dropper |
| Quantità | 50 Pack |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Include | 0.5mL of 5% w/v alpha naphthol in absolute alcohol |
| Formato | Dropper |
| Da utilizzare con (applicazione) | Intended for use in the Voges Proskauer test |
| Requisiti di stoccaggio | 15° to 30°C |
Safety and Handling
Signal Word
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, 1-napthol