Learn More
BD Voges Proskauer B Reagent Dropper
Click to view available options
Quantità:
50 Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
To perform tests, squeeze the dropper to crush the ampule. Invert the dropper for convenient drop-by-drop dispensing.
- Dropper contains one-day supply of reagent or stain, hermetically sealed inside an ampule
- Strict quality controls assure uniformity and accuracy
Specifica
Specifica
| Tipo | Reagent/Stain Dropper |
| Quantità | 50 Pack |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Include | 0.5mL of 40% w/v potassium hydroxide in distilled water |
| Formato | Dropper |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used in the identification of organisms which produce acetylmethylcarbinol from glucose fermentation |
| Requisiti di stoccaggio | 15° to 30°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- voges proskauer B
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide