Learn More
BD Recombinant Human β2 Microglobulin
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Storage buffer: Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide
- Maximal activity range: 50-200ng/mL
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 4°C |
| Tipo | Beta-2 Microglobulin |
| Quantità | 0.1 mg |
Research use only.