Learn More
BD TMB Substrate Reagent Set
Click to view available options
Formato:
ELISA Set
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
Includes
- Substrate reagent A, 300mL
- Substrate reagent B, 300mL
- Bring reagents to room temperature prior to use (allow 30 minutes for this process)
- Discard any remaining working solutions after use
Specifica
Specifica
| Product Type | ELISA Substrate |
| Formato | ELISA Set |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Contenuto kit | Substrate reagent A, 300mL Substrate reagent B, 300mL |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H311 + H331-Tossico a contatto con la pelle o se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/soccorritore
- P330-Sciacquare la bocca.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/soccorritore.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare acqua, spray, nebbia, CO2, sostanza chimica secca o schiumaresistente all'alcool per estinguere.
- P403-Conservare in luogo ben ventilato.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un'adeguata struttura di trattamento e smaltimento in conformità con le leggi ei regolamenti applic.
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrogen peroxide, tin dichloride