Learn More
BD Red Nucleic Acid Stain
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Red Nucleic Acid Stain has an excitation maximum of 631nm, and is best excited by the red laser
- It has an emission maximum of 651nm
Specifica
Specifica
| Content And Storage | -20°C |
| Quantità | 0.1 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) |
|
| Colore | Red |
| Product Type | Red Nucleic Acid Stain |