Learn More
Fisherbrand™ Omogeneizzatore a 4 biglie
GREENER_CHOICE
Progettato per uso personale.
Marca:  Fisherbrand™ 15525799
1760.63 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15525799
  • 2140.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Bead Mill 4 motor drive, integrated 0.5, 1.5 and 2mL tube carriage, 7mL tube carriage, tool kit, instruction manual.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Broad performance range, from gentle mixing to high force homogenization
  • Small footprint requires minimal bench space
  • Suited for homogenizing up to 4 samples in seconds
  • Reproducible extraction of proteins and nucleic acids
  • Simultaneously process 4 x 0.5 mL, 4 x 1.5mL, 4 x 2mL or 1 x 7mL samples
Servizi
One year
Specifica
Specifica
4 omogeneizzatore a biglie campione
4 omogeneizzatore a biglie campione
Unità di azionamento motore 4 a biglie integrato 0.5, carrello per provette da 1.5 e 2 ml, carrello per provette da 7 ml, kit strumenti, manuale di istruzioni