Learn More
Buerkle™ Beakers with Handle and Transparent Graduations
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PP (polypropylene)
- Translucent
- Autoclavable
- Graduated for measuring
Specifica
Specifica
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema metrico) base | 40 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 50 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Use with Foodstuffs |
| Altezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Include | Handle |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |