Learn More
Pal International™ Maschere copribarba
Soft spun-bond nonwoven fabric beard masks feature comfortable elastic ear-loops and provide effective barrier protection.
80.05€ - 102.00€
Specifica
Tipo | General Purpose Beard Cover |
---|---|
Size | Dimensione unica |
Materiale | Polipropilene |
Monouso | Single-use |
Senza lattice | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12933071
|
Pal International™
N43230HP |
Blu |
102.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12353996
|
Pal International™
N43110HP |
Bianco |
80.05€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Latex-free
- Soft spun-bond non-woven fabric
- Soft elastic ear-loops
- One size fits all
Specifica
General Purpose Beard Cover | |
Polipropilene | |
Yes | |
1000/confezione |
Dimensione unica | |
Single-use | |
General Maintenance, Food Industry | |
120 mm |