Learn More
Beaucage reagent, MedChemExpress
MedChemExpress Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Marca: Medchem Express HY-100951
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.Specifica
Beaucage reagent | |
White | |
C7H4O3S2 | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (499.43 mM) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.70 mM; Need ultrasonic) | |
200.23 | |
98.0% | |
Solid |
66304-01-6 | |
Research | |
1 g | |
O=C(C1=CC=CC=C12)SS2(=O)=O | |
200.23 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only