Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per smaltimento di rifiuti a pericolo biologico SP Scienceware™ spessore 1.5 mil
Codice prodotto. 11302164 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
5 to 9 gal.
Da 13 a 20 galloni
Da 2 a 4 galloni
Da 20 a 30 galloni
Da 40 a 55 galloni
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 11302164
Marca: Bel-Art™ F131641923
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Simbolo di rischio biologico nero incluso e procedure di sicurezza stampate in quattro lingue. I sacchetti per smaltimento di rifiuti a rischio biologico Bel-Art™ SP Scienceware™ da 1.5 mil di spessore sono autoclavabili ed efficaci per lo smaltimento di materiali a rischio biologico.
Include black biohazard symbol and precautionary procedures printed in four languages. Bags are autoclavable and are effective for the disposal of biohazardous materials.
  • Bright red polypropylene bags include black biohazard symbol
  • Precautionary procedures printed on bag in English, Spanish, French, and German for added safety
  • Sterilization patch darkens when subjected to steam sterilization
  • °°
  • Pass ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests
  • Prodotto negli Stati Uniti
Specifica
Descrizione 19W x 23H in. (48 x 58cm)
Autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 5 to 9 gal.
Capacità (sistema metrico) 22.7 L to 34.06 L
Certificazione/Conformità ASTM 1922 Tear Resistance, ASTM 1709 Dart Impact
Tipo di chiusura Zip Tie
Colore Rosso
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Per rifiuti a rischio biologico
Include Etichetta di sterilizzazione prestampata, con simbolo di rischio biologico standard o protocolli di sicurezza in inglese, francese, tedesco, spagnolo
Materiale PP (polipropilene)
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.279mm
Spessore (sistema imperiale) 1.5 mil
Dimensioni (L x P) 23 x 19 pollici (58.4 x 48.2 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 23 in.
Lunghezza (sistema metrico) 58.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 19 in.
Larghezza (sistema metrico) 48cm
Altezza (sistema imperiale) 23 in.
Altezza (sistema metrico) 58cm
Product Type Sacchetto per smaltimento dei rifiuti a rischio biologico