Learn More
Bel-Art™ Burette in vetro con azzeramento automatico SP Scienceware™
Il sistema chiuso previene la contaminazione esterna
Marca: Bel-Art™ F37915-0525
Includes: Braccio di scarico con rubinetto d’arresto in vetro con foro di 2 mm.
Descrizione
- Spremere con forza il flacone flessibile in polietilene per riempire la buretta; il liquido in eccesso rientra automaticamente nel flacone
- Le burette in vetro borosilicato con azzeramento automatico hanno graduazioni bianche da 0.1 ml facili da visualizzare
- Il rubinetto d'arresto in vetro sul braccio di scarico ha un foro di 2 mm per un'erogazione uniforme e controllata
- La base in plastica, grande e stabile, può essere staccata dal serbatoio per la pulizia
- Precisione della graduazione di classe A, entro l’1% del volume totale
Specifica
Tappo a vite | |
23.5 in | |
0.1 mL | |
Braccio di scarico con rubinetto d’arresto in vetro con foro da 2 mm, base stabile in plastica, flacone in polietilene | |
Buretta ad azzeramento automatico |
25 mL | |
Vetro borosilicato | |
60 cm | |
500 mL |