Learn More
Bel-Art™ Accessorio scatola a guanti, ingresso porta Iris SP Scienceware™
La porta di accesso a mani nude (Iris) SP Scienceware™ consente l'accesso e il funzionamento a mani nude.
Marca:  Bel-Art™ H50025-0020
Codice prodotto. 10646103
  • 1065.00€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Per aperture per guanti con diametro interno di 7 3/4 pollici (19.7 cm)
  • Dieci strati di gomma morbida e modellabile
  • Facile accesso ed estrazione, oltre a un'eccellente tenuta
Order Info
Un paio per confezione.
Specifica
Specifica
In gomma siliconata, lattice
Porte per guanti con diametro interno di 19.7 cm