Learn More
Bel-Art™ Strumento per incisione a batteria con supporto SP Scienceware™
Contrassegnano in modo permanente strumenti importanti, campioni e altro ancora in pochi secondi
Marca: Bel-Art™ F44150-0005
35.69 EUR valido fino al 2025-02-13
Usa il codice promo "24130" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Puntale da incisione aggiuntivo
Requires : Batterie AA (non incluse)
Descrizione
Utensile per incisioni (codice produttore F441500005)
- Impugnare l'utensile per incisioni come una penna, premere il pulsante di accensione, applicare una leggera pressione e “scrivere” per incidere in modo permanente la maggior parte dei materiali, inclusi vetro, plastica, legno, metallo, osso e pietra
- Portatile, alimentazione a batteria: funziona con due batterie “AA” (non incluse)
- Per uso in interni o esterni
- Le incisioni non svaniscono se esposte a sostanze chimiche o alla luce del sole
Supporto utensile per incisioni (codice produttore F441500015)
- Permette di tenere l'utensile a portata di mano quando non è in uso
- Stampato in polietilene
- Ideale per ospitare un puntale per incisioni extra
Order Info
Lunghezza 7 pollici (17.8 cm)
Specifica
Strumento per incisione a batteria | |
7 pollici | |
Puntale da incisione aggiuntivo |
Per incidere provette per analisi, flaconi, rack, chiavi, apparecchiature, strumenti, materiale elettronico e altro | |
18 cm |