Learn More
Bel-Art™ Strumento per incisione a batteria con supporto SP Scienceware™
Contrassegnano in modo permanente strumenti importanti, campioni e altro ancora in pochi secondi
Marca:  Bel-Art™ F44150-0015
Codice prodotto. 11386354
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Includes: Puntale da incisione aggiuntivo
Requires : Batterie AA (non incluse)
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Engraving Tool (Mfr. No. F441500005)
  • Hold the Engraving Tool like a pen, press the power button, apply light pressure, and “write” to permanently mark most materials including glass, plastic, wood, metal, bone, and stone
  • Portable, cordless battery power: operates on two “AA” batteries (not included)
  • Use indoors or out in the field
  • Marks will not fade if exposed to chemicals or sunlight
Engraving Tool Stand (Mfr. No. F441500015)
  • Keeps tool handy when not in use
  • Molded from polyethylene
  • Well to hold extra engraving tip
Order Info
Lunghezza 7 pollici (17.8 cm)
Specifica
Specifica
Battery-powered Engraving Tool Stand
Polypropylene
Extra engraving tip