Learn More
Bel-Art™ Sessola con manico inclinato SP Scienceware™
Maniglia ergonomica e curva per sollevare la mano dal campione, riducendo il rischio di contaminazione
42.90€ - 49.95€
Specifica
Product Type | Sessola per campionamento |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Tipo di parte inferiore | piatto |
Tipo di maniglia | Piegato e curvo |
Monouso | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13452489
|
Bel-Art™
H36902-2006 |
60 ml | 7.62 x 1.62 x 1.12 cm (19.4 x 4.1 x 2.9 cm) |
49.95€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13472489
|
Bel-Art™
H36904-2006 |
125 ml | 7.68 x 2 x 1.31 in (19.4 x 5.1 x 3.3 cm) | N/A | |||||
Descrizione
- L'impugnatura ricurva consente di evitare il contatto accidentale con i campioni e l'esposizione a sostanze pericolose
- Il fondo piatto mantiene la sessola in posizione verticale quando posizionata su una superficie piana; può essere utilizzato come navicella per pesata
- Realizzata in polistirene di grado FDA ad alto impatto e leggero
- Sterilizzata con irradiazione gamma, lotto stampato per il tracciamento accurato del lotto e spedito con un certificato di sterilizzazione
- Confezionata singolarmente e pronta per utilizzo singolo e smaltimento
Specifica
Sessola per campionamento | |
piatto | |
Sì | |
FDA | |
7.62 in |
Polistirene | |
Piegato e curvo | |
Prodotto sterile | |
Design per sollevare la mano dal campione, riducendo il rischio di contaminazione, evitando il contatto accidentale con il materiale di origine del campione e l'esposizione a sostanze pericolose | |
19.4 cm |