Learn More
Bel-Art™ Grembiule per protezione da radiazioni beta SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
:
Neoprene Beta Blocking Apron
Descrizione
- Perfetto per la protezione dagli schizzi di sostanze chimiche
- Destinato all'utilizzo con schermi di protezione dalle radiazioni
- Il sistema a fasce sposta il peso del grembiule dal collo alle spalle
- Lunghezza51 x 82 cm; colore: Nero
- Spessore: 0.125 pollici (3.2 mm)
Specifica
Specifica
| Materiale | Neoprene |
| Colore | Nero |
| Spessore | 0.12 in |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protezione contro gli schizzi delle sostanze chimiche |
| Dimensioni (L x P) | 20 x 32.25 in |
| Lunghezza (sistema metrico) | 51 x 82 cm |
| Peso (sistema imperiale) | 53.6 once |
| Peso (sistema metrico) | 1519.53 g |