Learn More
Bel-Art™ Clip per sacchetti per autoclave SP Scienceware™ Clavies™
Codice prodotto. 11382154 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
11 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11382154
Marca: Bel-Art™ F131900100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Apertura e chiusura sicura e semplice con una sola mano. Le clip per sacchetti per autoclave Bel Art™ SP Scienceware™ Clavies™ sono autoclavabili.
Use one hand to easily and securely open and close. Bel Art™ Clavies™ Autoclave Safe Bag Clips are autoclavable.
  • Il design in plastica robusta tiene il collo del sacchetto chiuso consentendo il rilascio della pressione interna che potrebbe svilupparsi durante il ciclo di autoclavaggio
  • Al termine dell'autoclavaggio, il fermo rimane sul sacchetto per lo smaltimento definitivo
  • Adatto per sacchetti nelle misure da 12 x 24 pollici a 19 x 23 pollici; l’utilizzo con sacchetti più grandi è sconsigliato
  • Dimensioni interne con unità chiusa: 7/16 pollici
Specifica
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Quantità 100
Tipo Fermaglio Clavies
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sacchetto per piano di lavoro o piccolo per autoclave Scienceware
Colore Arancione
Jaw Type Angled
Diameter (Metric) Inside 11 mm