Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per autoclave resistenti ad alte temperature SP Scienceware™ Clavies™
Codice prodotto. p-3207300 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 pollici (25.4 x 25.4 cm)
10 x 8 in. (25.4 x 20cm)
12 x 10 in. (30.48 x 25.4cm)
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
15 x 10 in. (38.1 x 25.4cm)
15 x 8 in. (38.1 x 20cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11774286
Marca: Bel-Art™ H131821010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Chiusure e supporti per sacchetti venduti separatamente.
Resistente alle alte temperature per ridurre il tempo in autoclave
  • Per lo smaltimento delle piastre Petri, membrane filtranti, piastre per colture multi pozzetto, pipette e altro ancora
  • In polipropilene robusto, trasparente con spessore di 0.05 mm (2 mil)
  • Autoclavabile a vapore a 275 °F (135 °C)
Specifica
Autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 0.85 galloni
Certificazione/Conformità Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g.
Tipo di chiusura Piatta
Colore Trasparente
Monouso Single-use
Materiale Polipropilene
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.05mm
Spessore (sistema imperiale) 2 mil
Dimensioni (L x P) 10 x 10 pollici (25.4 x 25.4 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 cm
Product Type Autoclave Bags