Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per rifiuti autoadesivi SP Scienceware™ Cleanware™
I sacchetti per rifiuti monouso non occupano spazio sul banco o sulle cappe se appesi alla parete. I sacchetti per rifiuti autoadesivi Bel Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ aderiscono agli armadi e altre superfici.
26.20€ - 44.00€
Specifica
Product Type | Sacco per rifiuti da laboratorio |
---|---|
Colore | Bianco |
Monouso | Sì |
Da utilizzare con (applicazione) | Cleanware |
Include | Striscia autoadesiva |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11372144
|
Bel-Art™
F13174-1008 |
10 x 8 pollici (25.4 x 20.32 cm) |
26.20€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11382144
|
Bel-Art™
F13174-1012 |
16 x 12 pollici (40.64 x 30.48 cm) |
44.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Rimuovere la striscia adesiva sul lato superiore e appendere il sacchetto vicino l'area di lavoro
- Il pannello posteriore è più lungo di quello anteriore per facilitare l'apertura
- Polietilene ad alta densità e peso molecolare elevato (HMHD); autoclavabili a vapore a 121°C (250°F)
- Il peso massimo del contenuto non deve superare 1.36 kg (3 lb)
Compliance
Superati i test di resistenza alla perforazione ASTM 1709 e antistrappo ASTM 1922
Specifica
Sacco per rifiuti da laboratorio | |
Sì | |
Striscia autoadesiva | |
1 mil |
Bianco | |
Cleanware | |
HDPE (polietilene ad alta densità) |