Learn More
Bel-Art™ Dischi per clonazione
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Per risparmiare tempo e fatica nell'isolamento di un elevato numero di cloni
- I dischi in carta sterile consentono un trasferimento di cellule semplice e rapido su piastre a 24 pozzetti
- I dischi di clonazione sono sterilizzati con radiazioni gamma e sono privi di RNasi e DNasi
Order Info
In fiale da 50, confezione da due fiale.
Specifica
Specifica
| Materiale | Carta |
| Diameter (Metric) Inside | 3.2 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 3.2 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 0.12 in. |
| Sterilità | Sterili |
| Certificazione/Conformità | Esenti da DNasi e RNasi |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.125 in |
| Product Type | Disco di clonazione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideali per il trasferimento o la propagazione cellulare |