Learn More
Bel-Art™ Coperchio per cartone per smaltimento vetro SP Scienceware™
Si apre in modo rapido e semplice premendo la linguetta di rilascio integrata senza necessità di batterie
Marca:  Bel-Art™ F13204-0001
30.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15302138
  • 39.57€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Conservare il coperchio di cartone monouso sotto il cartone e, quando questo è pieno, sostituire semplicemente il coperchio con il coperchio di cartone e smaltirlo nella modalità consueta
  • Per qualsiasi tipo di cartone per smaltimento con apertura di 12 x 12 poll. incluso il cartone da pavimento per lo smaltimento del vetro (codice produttore F24653-0001)
  • Con una superficie liscia 10.1 x 10.1 cm (4 x 4 poll.) per l’applicazione delle etichette
  • Il coperchio per cartone di smaltimento offre un’apertura più ampia di 20.3 x 24.1 cm (8 x 9.5 poll.) rispetto ai coperchi per cartone forniti, per una raccolta più sicura e igienica dei rifiuti
  • Il pannello centrale è di colore verde per adattarsi alla stampa dei cartoni per lo smaltimento del vetro e consentire un rapido riconoscimento visivo della qualità dei rifiuti
  • Lavare il coperchio del cartone per lo smaltimento lavabile in lavastoviglie secondo necessità così da poterlo riutilizzare'
  • Autoclavabile a 121 °C (250 °F)
Specifica
Specifica
Bianco, Verde
Garantisce uno stoccaggio igienico più sicuro dei rifiuti nel contenitore
Copertura ondulata
Sterilizzabile in autoclave
Per lo smaltimento di cartoni con apertura da 12 x 12 pollici, incluse scatole per lo smaltimento del vetro