Learn More
Bel-Art™ Pinze per coprivetrini SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
102 mm
114 mm
Stile punta:
Curvo
Larghe e dritte
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Rivestimento antigraffio in FEP PTFE marrone
- La punta larga e curva è perfetta per sollevare i vetrini coprioggetto
Specifica
Specifica
| Stile punta | Curvo |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4 in |
| Materiale | Teflon |
| Lunghezza (sistema metrico) | 102 mm |
| Product Type | Pinze per coprivetrini |
| Tipo | Pinze per coprivetrini |
| Stile | Standard |