Learn More
Bel-Art™ Pinze per coprivetrini SP Scienceware™
Codice prodotto. 12822031 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
102 mm
114 mm
Stile punta:
Curvo
Larghe e dritte
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 12822031
Marca: Bel-Art™ H379430000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Punte sagomate per sollevare facilmente il vetrino coprioggetto. Le pinzette per vetrini coprioggetto Bel-Art™ SP Scienceware™ sono completamente rivestite con FEP Teflon™ marrone e sono conformi alle normative FDA relative al contatto diretto con gli alimenti.
  • Rivestimento antigraffio in FEP PTFE marrone
  • La punta larga e curva è perfetta per sollevare i vetrini coprioggetto
Specifica
Stile punta Larghe e dritte
Lunghezza (sistema imperiale) 4.5 pollici
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 114 mm
Product Type Pinze, copertura in vetro
Finitura Rivestimento marrone in PTFE-FEP
Da utilizzare con (applicazione) Per sollevare i coprivetrini
Tipo FEP Coated Cover Glass Forceps
Stile Slide Holding