Learn More
Bel-Art™ Pinze per coprivetrini SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
102 mm
114 mm
Stile punta:
Curvo
Larghe e dritte
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Rivestimento antigraffio in FEP PTFE marrone
- La punta larga e curva è perfetta per sollevare i vetrini coprioggetto
Specifica
Specifica
| Stile punta | Larghe e dritte |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.5 pollici |
| Materiale | PTFE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 114 mm |
| Product Type | Pinze, copertura in vetro |
| Finitura | Rivestimento marrone in PTFE-FEP |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per sollevare i coprivetrini |
| Tipo | FEP Coated Cover Glass Forceps |
| Stile | Slide Holding |