Learn More
Bel Art™ Morsetti per tubi a molla in Delrin™ SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
8 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Descrizione
- Il morsetto ad azione corretta si apre premendo insieme le impugnature
- Le fascette si chiudono naturalmente per arrestare il flusso
- Delrin™ in plastica e acciaio inossidabile, resistente a sostanze chimiche e macchie
Specifica
Specifica
| Quantità | 3 |
| Tipo | Pinza a molla per tubi |
| Materiale | In plastica acetalica, acciaio inossidabile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tutti i tubi con diametro esterno di .46pollici (1.16 cm) |
| Colore | White |
| Jaw Type | Angled |
| Diameter (Metric) Inside | 12 mm |