Learn More
Bel Art™ Camere di essiccazione Dry-Keeper™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 10155043 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Semitrasparente
Stile dell'armadietto:
Horizontal
Orizzontale
Verticale
N. di ripiani:
2 Adjustable
2 ripiani perforati regolabili
3 ripiani perforati regolabili
Capacità:
70 contenitori
78 contenitori
87 Cans
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10155043
Marca: Bel Art™ H420560001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I resistenti essiccatori ad armadio in PVC trasparente presentano rilievi in ABS nero e ripiani mobili per la regolazione della configurazione dello spazio di stoccaggio in un luogo asciutto di materiali sensibili all'umidità
  • Ampio volume interno di 2 piedi cubi
  • I ripiani regolabili, rimovibili e perforati favoriscono la completa circolazione dell'aria; ripiani e guide aggiuntivi sono venduti separatamente
  • Igrometro di grandi dimensioni con quadrante interno per la facile visualizzazione della percentuale dell'umidità relativa
  • Lo sportello con guarnizione si chiude con due fermi per una tenuta perfetta
  • Gli armadi standard includono il vassoio per l'essiccante (essiccante venduto separatamente)
Armadi orizzontali
  • Due ripiani inclusi
  • Le guide per i ripiani possono essere riposizionate su una qualsiasi delle otto staffe posizionate a intervalli di 1.1 pollici (28 mm)
  • Misure dell'interno dell'apertura 17.75 x 9 pollici (45 x 23 cm)
Armadi verticali
  • Tre ripiani inclusi
  • Le guide per i ripiani possono essere riposizionate su una qualsiasi delle 15 staffe posizionate a intervalli di 1.1 pollici (28 mm)
  • Misure dell'interno dell'apertura 10 x 17 pollici (25 x 43 cm)
†I livelli di percentuale dell’umidità relativa interna all'armadio possono variare a seconda della temperatura dell’ambiente, dell'umidità relativa della stanza e delle condizioni di utilizzo.
Specifica
Colore Semitrasparente
Stile dell'armadietto Verticale
Materiale Metil metacrilato
Product Type Desiccator
Door Style Con cerniere e guarnizione
Da utilizzare con (applicazione) Per regolare la configurazione dello spazio di conservazione all’asciutto per materiali sensibili all’umidità, da utilizzare con cartucce per essiccatore Scienceware™, contenitori o essiccanti analoghi
Capacità 70 contenitori
Include Rilievi in ABS nero, 3 ripiani perforati regolabili e guide per ripiani, vassoio essiccante e igrometro a quadrante, 2 cerniere e chiusure in metallo, igrometro montato sullo sportello
N. di ripiani 3 ripiani perforati regolabili
Volume (sistema imperiale) 2 piedi cubi
Lunghezza (sistema imperiale) 12.5 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 31.75 cm
Larghezza (sistema imperiale) sportello 9.8 pollici
Larghezza (sistema metrico) sportello 25 cm
Altezza (sistema imperiale) 20 pollici
Altezza apertura (sistema imperiale) 17.7 pollici
Altezza (sistema metrico) 51 cm
Profondità (sistema imperiale) 15.5 in
Profondità (sistema metrico) 39.3 cm