Learn More
Bel-Art™ Strisce Earth Friendly 1001 SP Scienceware™
Riducono l'impatto ambientale grazie alle strisce di campionamento in resina di acido polilattico (PLA)
50.85€ - 201.00€
Specifica
Sterilità | Non sterile |
---|---|
Certificazione/Conformità | FDA |
Product Type | Bastoncino per campionamento Earth-Friendly™ |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per miscelare campioni, maneggiare capsule, raschiare contenitori o posizionare campioni solidi per l'esame |
Lunghezza (sistema imperiale) | 5.75 in |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13402489
|
Bel-Art™
F36931-0000 |
100/conf. |
50.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13422489
|
Bel-Art™
F36931-0001 |
500/scatola |
201.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
La produzione di PLA 100% a base vegetale contribuisce a ridurre i gas serra e utilizza meno energia non rinnovabile dalla fonte alla resina rispetto alle controparti a base di petrolio, e le piante utilizzate sono una risorsa rinnovabile annuale.
- Adatto per miscelare campioni, maneggiare capsule, raschiare contenitori o posizionare campioni solidi per l'esame
- L'alternativa ecologica agli strumenti di campionamento a base di petrolio aiuta a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità
- Resistenza paragonabile a quella degli strumenti di campionamento in polistirene, polipropilene e altre resine plastiche
- Le opzioni di smaltimento includono il compostaggio industriale per biodegradabilità, incenerimento, riciclaggio e discarica
- Grado FDA non sterile: sicuro per il contatto con alimenti, farmaci e cosmetici
- Utilizzare una striscia separata per ciascun materiale campionato per evitare la contaminazione incrociata
Specifica
Non sterile | |
Bastoncino per campionamento Earth-Friendly™ | |
5.75 in | |
1.9 cm | |
Resina PLA |
FDA | |
Adatto per miscelare campioni, maneggiare capsule, raschiare contenitori o posizionare campioni solidi per l'esame | |
0.75 in | |
5.75 x 0.75 in (14.6 x 1.9 cm) | |
14.6 cm |