Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Economy Dippers
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Dip Sampler
Dipper
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Lightweight and portable
- Thread on 500mL (16 oz.) polypropylene cup can be exchanged to reduce cross contamination
- Two pouring spouts on cup allow left or right pouring
- High-density polyethylene plastic handles are strong honeycomb tubes without inserts and are ribbed for sure grip
- Handle end has a hook for hanging storage
Specifica
Specifica
| Product Type | Dipper |
| Materiale | HDPE |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | For sampling from tanks, ponds, lakes |
| Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | 3 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 0.9 m |