Learn More
Bel-Art™ Pipettatori Economy Pipette Pump III™ SP Scienceware™
Il design ergonomico migliora il comfort, l'utilità e la precisione di erogazione
43.77€ - 56.15€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo | Pipettatore |
Resistenza | Acidi, alcali e solventi |
Lunghezza (sistema imperiale) | 6.75 in |
Lunghezza (sistema metrico) | 171 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (applicazione) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (applicazione) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10469254
|
Bel-Art™
F37902-0002 |
Blu | Pipette fino a 2 ml | 2 ml |
43.77€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
30193479
|
Bel-Art™
F37902-0010 |
Green | Pipets up to 10mL | 10mL |
45.34€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10075694
|
Bel-Art™
F37902-0025 |
Rosso | Pipette fino a 25 ml | 25 ml |
56.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Per pipettaggi sicuri e accurati, semplici da eseguire con una sola mano
- Riduce il rischio di lesioni causate dai movimenti ripetitivi e scomodi del pipettaggio
- La rotellina ruota facilmente per aspirare o erogare con precisione, fino a una goccia alla volta
- La rotellina può essere utilizzata per “scaricare” la pipetta
- Codifica a colori per una facile identificazione
- Resiste agli acidi, agli alcali e alla maggior parte dei solventi
- Facile da smontare e pulire
Specifica
Not Autoclavable | |
Acidi, alcali e solventi | |
171 mm |
Pipettatore | |
6.75 in |